Surface protection tiles, BOLA
Toimittaja: Bohlender
BOHLS1805-10EA 235 EUR
BOHLS1805-10 BOHLS1805-12 BOHLS1805-02 BOHLS1805-14 BOHLS1805-04 BOHLS1805-16 BOHLS1805-06 BOHLS1805-08
Surface protection tiles, BOLA
Suojapaperit ja pintasuojukset Pöydänsuojukset
For use as a table pad, slideway or for insulation.
  • Protection mats made from PTFE
  • Standard sizes with different thicknesses
  • Temperature resistant from –200 to +250 °C