Tarjouskoodillisten tuotteiden hinnat eivät näy tällä hetkellä oikein verkkokaupassa - korjaamme vikaa.
Cleanroom disposable goggles
Toimittaja: VWR Collection
VWR®
Sterile cleanroom goggles with a lightweight frame, indirect ventilation, and a non linting latex-free headband.
  • Toughened PC lens with anti-fog and anti-scratch coating
  • Lightweight PVC frame with silicone rubber strap provide comfort
  • Ethylene oxide (EtO) sterilised and fully validated to ISO 11135-1-2007
Recommended for ISO class 4 and EU GMP Grade A/B critical environments.
Sertifikaatit: EN 166:2001, optical class 1
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tyyppi Linssit Väri Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Cleanroom, sterile, anti-fog, anti-scratch Clear PC kirkas 10 111-0615
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm