HTS-mikrolevyt, 96-kuoppaiset, Half Area
Toimittaja: Greiner bio-one
392-0287EA 193 EUR
392-0287 392-0288 GREI675074_40 GREI675077_40 392-0290 738-0145 GREI675161_40
HTS-mikrolevyt, 96-kuoppaiset, Half Area
Kuoppalevyt Levyt suurtehoseulontaan
Polystyreeniä, ei kantta. 96-kuoppaiset puolialuekuoppalevyt ovat hyvä vaihtoehto 384- tai 1536-kuoppaisille kuoppalevyille, kun vähäinen näytemäärä on tärkeä valintakriteeri, mutta automaatiota ei välttämättä voi käyttää. Levyt soveltuvat manuaaliseen pipetointiin, mutta mahdollistavat kuitenkin 50% tavallista pienemmän näytemäärän.
Kirkaspohjaisissa kuoppalevyissä on äärimmäisen ohut ja erittäin kirkas µClear®-pohja, joiden valotie on vakioitu, jolloin valotien määritys ei ole tarpeen. Valkoiset levyt soveltuvat erinomaisesti luminesenssimäärityksiin ja mustat fluoresenssimäärityksiin. Molemmat versiot sopivat myös solupohjaisiin määrityksiin.