  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Kloorivetyliuos (1 - < 10%)
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (VWRC85761.290)
Blocked
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Kloorivetyliuos 1,128% (w/v; 0,31 mol/l))
UOM:  1 * 1 l