Arseeni 1000 mg/l laimeassa typpihapossa (from As₂O₃) TraceCERT® ICP-yksittäiselementtistandardi, Supelco®
Toimittaja: Merck
TraceCERT®
SUPL01969-100ML-FEA 47.7 EUR
SUPL01969-100ML-F
Arseeni 1000 mg/l laimeassa typpihapossa (from As₂O₃) TraceCERT® ICP-yksittäiselementtistandardi, Supelco®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Arsenic Standards
Sertifikaatit: Traceable to NIST, tested in ISO Guide 34 /ISO17025 accredited laboratory.