Natriumkarbonaatti 0.5 mol/l (1 N) vesiliuos
Toimittaja: ACSD
ACSDEL001.W.L5EA
168
EUR
ACSDEL001.W.L5
Natriumkarbonaatti 0.5 mol/l (1 N) vesiliuos
Natriumkarbonaatti
Kaava:
Na₂CO₃ MW: 105,99 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00003494 CAS-numero: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 |