Arseeni standardiliuos 10000mg/L As 5 % typpihapossa (from As) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14369.APEA 703 EUR
14369.AP 14369.AD 14369.AE
Arseeni standardiliuos 10000mg/L As 5 % typpihapossa (from As) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Arsenic Standards
Molecular Formula: As in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Sertifikaatit: Traceable to NIST