Arseeni standardiliuos 1000 mg/L 5 % typpihapossa (from As) Specpure® standard for AAS
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
33559.APEA 191 EUR
33559.AP 33559.AE
Arseeni standardiliuos 1000 mg/L 5 % typpihapossa (from As) Specpure® standard for AAS
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Arsenic Standards
Molecular Formula: As in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Sertifikaatit: Traceable to NIST