Alumiini standardiliuos, 1.000 mg/l Al in 0.05M kloorivetyhapossa (from AlCl3) standard for AAS, Supelco®
Toimittaja: Merck
06154-500MLEA
47.2
EUR
06154-500ML
06154-100ML
Alumiini standardiliuos, 1.000 mg/l Al in 0.05M kloorivetyhapossa (from AlCl3) standard for AAS, Supelco®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit
Cationic Standards
Aluminium Standards