3-Methyl-1H-pyrazole 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO127560050EA 38.1 EUR
ACRO127560050 ACRO127560250
3-Methyl-1H-pyrazole 99%
3-Methyl-1H-pyrazole
Kaava: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Tiheys: 1,02 g/cm³
Leimahduspiste: 93 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005240
CAS-numero: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %