Beryllium standardiliuos, 1000 mg/L Be 5 % typpihapossa (from BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13848.AEEA 175 EUR
13848.AE 13848.AD
Beryllium standardiliuos, 1000 mg/L Be 5 % typpihapossa (from BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Beryllium Standards
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134032
Sertifikaatit: Traceable to NIST