Vismutti standardiliuos, 10000 mg/L Bi 5 % typpihapossa (from Bi) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14388.ADEA 237 EUR
14388.AD 14388.AE 14388.AP
Vismutti standardiliuos, 10000 mg/L Bi 5 % typpihapossa (from Bi) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Bismuth Standards
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Sertifikaatit: Traceable to NIST