Vismutti standardiliuos, 1000 mg/L Bi 5 % typpihapossa (from Bi) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13822.AEEA 176 EUR
13822.AE 13822.AD 13822.AP
Vismutti standardiliuos, 1000 mg/L Bi 5 % typpihapossa (from Bi) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Bismuth Standards
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Sertifikaatit: Traceable to NIST