Dekstraani, M.W. ~ 40,000

EDQMD0738000EA 282 EUR
EDQMD0738000
Dekstraani, M.W. ~ 40,000
Dekstraani
Kaava: (C₆H₁₀O₅)n
MDL numero: MFCD00130935
CAS-numero: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR