Antimoni standardiliuos, 1.000 mg/L Sb in water with typpihapossa and tartaric acid (each max. 1%) (from Sb) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
41682.APEA 456 EUR
41682.AP 41682.AD 41682.AE
Antimoni standardiliuos, 1.000 mg/L Sb in water with typpihapossa and tartaric acid (each max. 1%) (from Sb) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Antimony Standards
Molecular Formula: Sb in H₂O/tartaric acid/tr. HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134030
Sertifikaatit: Traceable to NIST