4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-acetamido-TEMPO) ≥98% free radical
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B23456.03EA 81.2 EUR
B23456.03 B23456.06
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-acetamido-TEMPO) ≥98% free radical
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-acetamido-TEMPO)
Kaava: C₁₁H₂₁N₂O₂
MW: 213,3 g/mol
Sulamispiste: 143…146 °C
MDL numero: MFCD00043593
CAS-numero: 14691-89-5
EINECS: 423-840-3