3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L00169.14EA 427 EUR
L00169.14 L00169.06 ABCRAB177206.0025
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Kaava: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,31 g/mol
Sulamispiste: 113…117 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001647
CAS-numero: 3383-21-9
EINECS: 222-189-0