2,4-Thiazolidinedione
Toimittaja: Molekula
MOLEM38135702EA 178 EUR
MOLEM38135702
2,4-Thiazolidinedione
2,4-Thiazolidinedione
Kaava: C₃H₃NO₂S
MW: 117,13 g/mol
MDL numero: MFCD00005478
CAS-numero: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2