VWR®, Kosteusanalysaattori, MB sarja
Toimittaja: VWR
VWR®
611-2318EA 1060 EUR
611-2318 611-3233
VWR®, Kosteusanalysaattori, MB sarja
Analysaattorit Moisture Analysers
Kestävät ja pienikokoiset instrumentit raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kosteusmäärityksiin elintarvike-, kosmetiikka-, meijeri-, lääke-, kemikaali- ja keramiikkateollisuudessa.
  • Halogeeni-infrapunalämmitin
  • Kaksinkertainen kotelo suojaa punnitusyksikköä säteilevältä lämmöltä
  • PT100-lämpötila-anturi takaa prosessin toistettavuuden
  • Aika- ja päivämäärätiedot voi sisällyttää tulosteeseen
MB 64M features an electromagnetic force restoration weighing system with drying resolution.
MB 163L features a high resolution load cell weighing system with a drying resolution.
MB series moisture analysers can be connected to a tablet via Bluetooth® and tablet to Bluetooth® printer. The optional 7" tablet has been designed specifically for moisture analysis and features the following.
- Multi-touch, with Android operating system
- Selection of temperature profile (ramp, fast, steps, standard)
- See live, real time graph of drying process
- Store data and then export the information through local area network (LAN) or Internet (Wi-Fi)
- Create up to 10 different user profiles
- Multi-language, customisable settings
Tilaustiedot: The internal thermometer can be calibrated using the optional calibration kit.