Scintillation vials, WHEATON®
Toimittaja: DWK Life Sciences
WHEA225415EA 1040 EUR
WHEA225415 WHEA225414
Scintillation vials, WHEATON®
Näytevialit ja pienet näyteastiat
These vials are manufactured from HDPE.
  • Hanging cap allows for suspending vial in 20 ml vial with 22 mm neck finish