VWR®, Kalibrointipunnukset, blokkipunnukset, rautaa, luokka M2
Toimittaja: VWR
VWR®
611-8388EA 159 EUR
611-8388 611-8389 611-8386 611-8387 611-8390 611-8384 611-8385 611-8383
VWR®, Kalibrointipunnukset, blokkipunnukset, rautaa, luokka M2
Painot Kalibrointipainot
Rectangular weights made from cast iron, permanently magnetised.
  • Indelible unique identification number guarantees traceability
  • Painted grey
  • Adjustment cavity sealed with a lead plug
Sertifikaatit: Conforms to OIML, COFRAC accredited.