VWR® Rota-Rack Duo, Teline mikrosentrifugiputkille
Toimittaja: VWR
VWR® Rota-Rack Duo
211-0369EA 166 EUR
211-0369
VWR® Rota-Rack Duo, Teline mikrosentrifugiputkille
Koeputkitelineet Tube Racks
Voit käyttää PCR-putkia aivan sentrifugiputkien vieressä, laimentaa tai ottaa pois konsentraatin yhtä telinettä käyttäen.
  • Telineen puolikasta voi siirtää, jotta se soveltuu käyttötarkoitukseen paremmin
  • Violetti moduuli: 48 paikkaa 0,5 ml:n mikroputkille tai 48 paikkaa 1,5 ml:n mikroputkille
  • Sininen moduuli: 96 paikkaa PCR-putkille tai 48 paikkaa 1,5 ml:n mikroputkille
  • Levymäinen muoto on sopiva 8-kanavaisille monipipeteille
  • Kartiomaiset kuopat ja aakkosnumeerisesti merkitty ristikko helpottavat tunnistamista