Dekantteri, mittakannu, kahvalla ja kannella
Toimittaja: VITLAB
VITL978941EA 20.4 EUR
VITL978941 216-3002 VITL978081 VITL97791
Dekantteri, mittakannu, kahvalla ja kannella
Dekantterit
Collection vessel, made of SAN, clear or PP, translucent, for a wide variety of uses.
  • Embossed scale
  • With stable, easy-grip handle
  • White PC lid