Soluviljelypullo, elatusainepullo, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
391-0506EA 58.1 EUR
391-0506 391-0504
Soluviljelypullo, elatusainepullo, DURAN®
Pullot Väliainepullot
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
Suora kaula lasikorkeille. Erikseen saatavana yhteensopivat lasikorkit. Pulloihin on merkitty tilavuus ja niissä on valkoinen kirjoituskenttä.