Elatusainekeitin Masterclave 09
Toimittaja: bioMérieux
MasterClave®
710-0702EA 26480 EUR
710-0702
Elatusainekeitin Masterclave 09
Elatusainekeittimet
Masterclave® 09 on helppokäyttöinen automaattinen elatusainekeitin standardisoituun elatusaineiden valmistukseen. Se voidaan liittää maljanvalulaitteistoon tai Dilumat-laitteeseen. Aakkosnumeerisella näppäimistöllä voidaan tallentaa enintään 40 ohjelmaa. Suojakannessa on läpinäkyvä polykarbonaatti-ikkuna ja se lukkiutuu magneettilukolla. Erikoisteräksestä valmistettu, patentoitu magneettisekoitin takaa vakaat tulokset.
  • Käyttötilavuus: 1 - 9 litraa
  • Täydelliset ohjeet
  • Erittäin helppo käyttää ja puhdistaa
  • Jopa 40 käyttäjäkohtaista ohjelmaa
  • Integroitu, graafinen piirturi lisävarusteena