Elatusainekeitin, MasterClave 528
Toimittaja: bioMérieux
MasterClave®
710-0703EA 36360 EUR
710-0703
Elatusainekeitin, MasterClave 528
Elatusainekeittimet
Keskikokoisiin laboratorioihin soveltuvan Masterclaven vähimmäiskapasiteetti on 5 litraa ja enimmäiskapasiteetti 28 litraa. MasterClave® 528:n valmistaa automaattisesti steriilejä elatusaineita ja laimennusnesteitä, jotka voidaan annostella suoraan putkiin tai maljoille käyttäen valikoimissamme olevia pumppuja ja malja-annostelijoita. MasterClave® 528 on helppo siirtää vakiovarusteena olevien pyöriensä ansiosta, ja siinä on läpinäkyvällä polykarbonaatti-ikkunalla varustettu suojakansi. Graafinen käyttöliittymä näyttää tiedot selkeästi, ja laitteen muistiin voi tallentaa jopa 30 erilaista ohjelmaa käyttötarpeen mukaan.
  • Käytettävissä oleva tilavuus: 5 - 28 litraa
  • Suojakansi sulkeutuu automaattisesti 80 °C:ssa
  • PT100-anturi säiliön pohjassa
  • Helppo puhdistaa
  • 2 valvontamerkkivaloa ja äänimerkit kertovat käyttäjälle ohjelman vaiheen