VWR®, Esiliina, LDPE/LLDPE
Toimittaja: VWR
113-8279EA 24.7 EUR
113-8279 113-8278
VWR®, Esiliina, LDPE/LLDPE
Kertakäyttöiset vaatteet
Tämä kertakäyttöinen esiliina on valmistettu LDPE:n (65 %) ja LLDPE:n (35 %) seoksesta.
  • Tehokas suoja likaa, kosteutta ja öljyä vastaan
Pituus: 1200 tai 1400 mm
Väri: valkoinen