Saippua annostelijat, TFX™ Kosketusvapaa
Toimittaja: GOJO
PURELL® TFX™ GOJO®
115-1844EA 82.9 EUR
115-1844 115-1845 115-0548 115-0549
Saippua annostelijat, TFX™ Kosketusvapaa
Saippua- ja voide- ja saippua-annostelijat
Kosketuksettomat ja kontaminoitumista estävät TFX™-annostelujärjestelmät on valmistettu ABS-muovista.
  • Täyttöpullot napsahtavat tukevasti paikalleen
  • SANITARY SEALED™ -täyttöpullot estävät tuotteen mikrobikontaminaation
  • Auttaa pitämään annostelijan ja pesualtaan puhtaana
  • Uusi annosteluventtiili jokaisen täyttöpullon yhteydessä
  • Täyttöpullot valmistettu uudella GOJO SMART-FLEX™ -tekniikalla
  • LED-valo osoittaa, milloin akun varaus on vähissä
Optional floor stand creates freestanding stations, to ensure PURELL® and GOJO® instant hand sanitiser is available anywhere. Great for high traffic areas or wherever crowds gather. SMART-FLEX™ bottle design uses 30% less material than HDPE.
Tilaustiedot: Dispensers and refills sold separately.