Imeytysaine, Chemizorb® Granules, rakeet
Toimittaja: Merck
Chemizorb® Granules
1.01568.9021EA 419 EUR
1.01568.9021 1.01568.5000 1.01568.1000 1.01568.9020
Imeytysaine, Chemizorb® Granules, rakeet
Imeytysaineet ja imeytysliinat
Chemizorb Granules on karkeaa ja raemaista kemiallisesti inertteihin huokoisiin mineraaleihin tai synteettisiin kopolymeereihin pohjautuvaa materiaalia (raekoko > 1 mm (95 %), bulkkitiheys noin 400 kg/m³).
  • Imukyky jopa 100% tuotteen omasta painosta
  • Matalan viskositeetin nesteet absorboituvat hetkessä, viskoosiset aineet (esimerkiksi glyseriini ja erilaiset öljyt) muutamassa minuutissa
  • Rakeiden annostelu on helppoa
  • Rakeita käytetään, kun jauheen käyttö ei ole mahdollista, esimerkiksi hyvin vetoisissa huoneissa tai ulkoilmassa
Ei liukene veteen tai muihin materiaaleihin, jotka ovat huoneenlämmössä nestemäisiä.
Sekä Chemizorb®-rakeet että Chemizorb®-jauhe sopivat emästen ja happojen absorbointiin ja haudenesteiden lämmitykseen.
Varoitus: Merckin tuotteita ei ole saatavilla VWR:ltä kaikissa maissa. Tarkista saatavuus paikalliselta
jälleenmyyjältä.