Imeytysaine, Chemizorb®-hydrofluorihappo
Toimittaja: Merck
Chemizorb® Hydrofluoric Acid
1.01591.1000EA 122 EUR
1.01591.1000
Imeytysaine, Chemizorb®-hydrofluorihappo
Imeytysaineet ja imeytysliinat
Chemizorb-hydrofluorihappo (HF) on jauheseos, joka sisältää synteettistä kopolymeeria absorbointiaineena ja kalkkisuolaa neutralointiaineena ja saostusaineena sekä pH-indikaattorin.
  • Helppokäyttöinen
  • pH-indikaattorin avulla voi valvoa neutralisointiprosessia
  • Noin 150 grammaa Chemizorb HF -absorbointiainetta tarvitaan 100 ml:n hydrofluorihapon absorbointiin ja neutralointiin
Neutralointiprosessin tuloksena syntyy hiilidioksidia. Hydrofluorihapon neutraloitumisen jälkeen indikaattorin väri muuttuu punaisesta oranssiksi/keltaiseksi.