Imeytysrakeet
Toimittaja: Avantor
VWR®
332377CEA 194 EUR
332377C
Imeytysrakeet
Imeytysaineet ja imeytysliinat
Karkeiden rakeiden annostelu läikkyneisiin nesteisiin on helppoa ja ne absorboivat n. 80% omasta painostaan.
  • Tiheys 50 g/100 ml
  • Matalan viskositeetin nesteet absorboituvat nopeasti
  • Raekoko yleensä 1-3,15 mm , tuottaa vähän pölyä
  • Sieve analysis (>1.00 mm) approx. 95%
  • Sieve analysis (>3,15 mm) approx. 10%
Rakeet pystyvät absorboimaan happoja, emäksiä sekä muita vesipohjaisia liuoksia ja orgaanisia nesteitä.
Varoitus: ei elohopean imeytykseen.