Imeytysaine, Chemizorb®, jauhe
Toimittaja: Merck
Chemizorb® Powder
1.02051.9025EA 481 EUR
1.02051.9025 1.02051.0500
Imeytysaine, Chemizorb®, jauhe
Imeytysaineet ja imeytysliinat
Absorboi hapot, emäkset ja liuottimet. Laajan pinta-alansa ansiosta jauhe pystyy absorboimaan suuren määrän nestettä. Matalan viskositeetin nesteet absorboituvat hetkessä, viskoosiset aineet (esimerkiksi glyseriini ja erilaiset öljyt) muutamassa minuutissa.
  • Raekoko < 0,1 mm (85 %)
  • Tiheys noin 120 kg/m³
1 kg jauhetta absorboi 2,5-4,5 l vesipohjaisia liuoksia, happoja ja emäksiä, 3-4 l orgaanisia liuottimia (bentseeni) ja noin 7 l viskoosisia öljyjä.