Imeytysainepakkaus, kannettava, SPILL-X®
Toimittaja: Avantor
VWR® Spill-X®
121-0008EA 1182 EUR
121-0008 121-0007 121-0006
Imeytysainepakkaus, kannettava, SPILL-X®
Imeytysaineet ja imeytysliinat
Developed to economically treat small spills, such as those that can occur in a laboratory environment. Provides easy access to the appropriate control agent for a particular type of chemical spill.
  • Imeyttää ja samalla neutraloi vaarallisen aineen
  • Turvallinen, helppokäyttöinen, erittäin imukykyinen
  • Neutraloi ja kiinteyttää hapot ja emäkset ja syntynyt jäte voidaan hävittää helposti (SPILL-X-A®, SPILL-X-C®)
  • Imeyttää liuottimet ja nostaa leimahduspisteen yli 60 °C:een tuottamatta toksisia sivutuotteita (SPILL-X-S®)
  • SPILL-X®-laatikkoa voi käyttää kannettavana salkkuna, tai kiinnittää seinään kiinteästi tai siten, että sen voi tarvittaessa irrottaa.
Kunkin pullon neutralointikyky on 1,9 litraa. (1,4–1,9 m²). Neutraloi emäkset ja hapot EPA:n määritelmän mukaiseksi vaaralliseksi luokittelemattomaksi jätteeksi. Voidaan käyttää käsittelemään tehokkaasti happojen (SPILL X A®), emästen (SPILL X C®), liuotinten (SPILL X S®) ja formaldehydin (SPILL X FP®) roiskeet työpaikalla. SPILL X A® sopii myös fluorivetyhapolle, HF.
SPILL-X®­sarjan laatikon mitat LxSxK: 470x145x550 mm (suljettuna)
Tilaustiedot: Pakkaus sisältää yhteensä 6 pulloa imeytysainetta, 1x suojavälinepakkauksen (1x turvalasit, 1x nitriilikäsineet, 2x puhdistusliinaa, 1x kaavin, 6x jätepussia, 1x käsittelyopaslehtinen), kuvallisen ohjekortin sekä seinäkiinnitysruuvit ja kiinnikkeet. Kaikki toimitetaan muovisessa kannettavassa laatikossa. SPILL-X®-aineiden täyttöpulloja sekä ylimääräisiä suojavälinepakkauksia voi tilata myös erikseen.