Täyttösarjat, SPILL-X®
Toimittaja: Avantor
VWR® Spill-X®
121-0013EA 488 EUR
121-0013 121-0012 121-0011 121-0010 121-0009
Täyttösarjat, SPILL-X®
Imeytysaineet ja imeytysliinat
These refill sets can be used with five types of SPILL-X® treatment kits. They are available in different formats.
  • Kaikissa täyttöpakkauksissa on yhteensä 6 pulloa.
Toimitustiedot: Multipurpose refill SPILL-X®-täyttöpakkaus sisältää 2 happo-, 2 emäs- ja 2 liuotinimeytysainetta, kun taas Formaldehyde refill SPILL-X-FP®-täyttöpakkaus sisältää 3 formaldehydille ja 3 liuottimille soveltuvaa imeytysainetta.