Elohopea-imeytysaine, Chemizorb® Hg
Toimittaja: Merck
Chemizorb® Hg
1.12576.0001EA 451 EUR
1.12576.0001 1.01569.0001
Elohopea-imeytysaine, Chemizorb® Hg
Imeytysaineet ja imeytysliinat
Chemizorb® Mercury sisältää kaikki elohopeapisaroiden ja vapaan elohopean turvalliseen ja täydelliseen keräämiseen tarvittavat reagenssit ja käsittelyyn tarvittavat välineet.
  • Riittää noin yhden neliömetrin kokoisen alueen turvalliseen ja tehokkaaseen puhdistukseen
  • Chemizorb Hg ei ärsytä ihoa, mutta vapaan elohopean vuoksi on suositeltavaa käyttää suojakäsineitä
  • Elohopeaa sisältävä jäte on hävitettävä viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti
Toimitustiedot: Pack contains 500 g reagent 1 and 100 ml reagent 2, plus accessories in plastic case.
Varoitus: Merck products are not available from Avantor in all countries. Please check with your local distributor.