Puhdistusliuos, IPASEPT® 70
Toimittaja: Avantor
VWR®
93002.9010EA 208 EUR
VWRS93002.0516 93002.9010 VWRS93002.5000 93002.1016
Puhdistusliuos, IPASEPT® 70
Puhdistusaineet Pesuaineet ja pintojen puhdistusaineet
Isopropyylialkoholi Ph. Eur. 70% v/v ja puhdistettu vesi Ph. Eur. 30% v/v, suodatus 0,2 µm.