VWR®, Breatheable Rayon Film Seals for Biological Cultures
Toimittaja: VWR
VWR®
391-1262EA 86.2 EUR
391-1262 VWRU60941-084 391-1261 VWRU60941-086
VWR®, Breatheable Rayon Film Seals for Biological Cultures
Sulkijakalvot ja -matot Mikrolevyn tiivisteet
A 139,7 µm thick hydrophobic porous film with medical grade adhesive for tissue culture plates, bio-blocks, and 96-well plates where gas exchange is necessary for cell or bacterial growth. These rayon films minimise cross-contamination, spillage and evaporation. They allow uniform air and CO₂ exchange for all wells, unlike plate lids which favour exchange for wells near plate edges. Sterile product is packed in tamper evident bags of 25.
  • Ei sisällä sytotoksiineja, läpäisee tehokkaasti kaasuja
  • Pipetin kärjellä tai pipetillä lävistettävä näytteenottoa varten
  • Suosituslämpötila: −20 to +80 °C
koko P×S: 142,9×82,6 mm, sopii vakiokokoisiin kudosviljelylevyihin.