Cell culture system, Corning® CELLine™ 1000
Toimittaja: Corning
CELLine™ 1000 Corning®
734-0389EA 1060 EUR
734-0389
Cell culture system, Corning® CELLine™ 1000
Bioreaktorit
CELLine™ 1000 on membraanipohjainen, kertakäyttöinen soluviljelyjärjestelmä, joka takaa korkeat solutiheydet. Sitä on helppo käyttää rekombinanttiproteiinien ekspressioon ja monoklonaalisten vasta-aineiden (MAb) tuotantoon.
  • CELLine™-järjestelmän tuottamia vasta-ainepitoisuuksia voidaan verrata askiittinesteeseen. Yhdellä CELLine™-pullolla voidaan tuottaa 12 hiiren verran vasta-ainetta
  • Vasta-aineiden saannot ovat 50-100 kertaa korkeampia kuin pyörivissä pulloissa ja kudosviljelypulloissa