Haudenesteet, Supelco®
Toimittaja: Merck
1.06900.1000EA 73.1 EUR
1.06900.1000 1.06900.5000 1.15265.2500
Haudenesteet, Supelco®
Haudenesteet ja haudeöljyt
Haudenesteet pidentävät termostaatin käyttöikää.
  • Öljyhaudenestettä voi käyttää noin 250 °C:een saakka
  • Kuumennushaudenestettä voi käyttää noin 170 °C:een saakka
  • Ei syövytä
  • Korkea leimahduspiste
  • Vähäinen haihtuminen
Varoitus: Huom: näitä tuotteita on suositeltavaa käyttää vetokaapissa tai ilmastoidulla alueella maksimikäyttölämpötilaa lähestyvissä lämpötiloissa.
1 cP = 1 mPa.s