Haudenesteet
Toimittaja: Julabo
461-0151EA 1000 EUR
461-0151 461-0140 461-3122 JULA8940142 461-3103 JULA8940143 461-3102 461-0474 461-0111 461-0121 461-0110 461-0120 461-0131 461-0141 461-0130 461-0225 461-0478 461-0477 461-0475 461-0878 461-0877 461-0876 461-0226 461-0875
Haudenesteet
Haudenesteet ja haudeöljyt
Haudenesteet on valittu huolellisesti ja ne on testattu pitkäaikaisessa käytössä. Ne sopivat lämmittäviin ja jäähdyttäviin termostaattihauteisiin aina, kun vettä ei voi käyttää haudenesteenä. Haudenesteen valinta vaikuttaa olennaisesti lämpötilan säätöön ja termostaattihauteen toimintaan.
  • Alhainen toksisuus ja lähes hajuton
  • Erittäin stabiili, hyvä lämmönjohtavuus
  • Alhainen viskositeetti ja syövyttävyys