RapidVap® N₂ -haihdutusjärjestelmä
Toimittaja: Labconco
RapidVap® N₂
531-1077EA 27010 EUR
531-1077 531-0173
RapidVap® N₂ -haihdutusjärjestelmä
Haihduttimet Sentrifugaaliset haihduttimet
Tehokas automaattinen haihdutinjärjestelmä, jota voi käyttää mitä erilaisimpien voimakkaiden kemikaalien kanssa. RapidVap N₂ -järjestelmissä typen tai kuivakaasun virtaus ohjautuu alaspäin näytteen pinnalle. Typpipuhallus vähentää osapainetta välittömästi nesteen pinnan yläpuolella haihtumisen nopeuttamiseksi ja auttaa poistamaan haihtuvaa liuotinta. Typpi voidaan ohjelmoida 2, 4, 6 tai kaikille 8 putkelle. Myös pyöritysliikkeellä ja kuivalämmityksellä voidaan nopeuttaa käsittelyä.
  • Nopea haihtuminen: vesi haihtuu enimmäisnopeudella 1,1 ml/minuutti/putki
  • Mikroprosessoriohjattu typenpuhallusputkisto tuo typpeä 2, 4, 6 tai 8 yksittäiseen näyteputkeen
  • Mikroprosessoriohjattu 1000 W lohkolämmitysjärjestelmä kuivalämmitykseen enintään +100 °C:n lämpötilassa
  • Mikroprosessoriohjattu vakuumitaso nopeuttaa haihtumista
  • Mikroprosessoriohjattu moottori ei tarvitse huoltoa, tasainen, vaihtelevanopeuksinen pyöritysteho jopa 500 min-1
Lohkoon mahtuu kahdeksan kookasta näytettä, kukin enintään 450 ml, eli se soveltuu hyvin ympäristö- ja jäämätestaukseen. Lisävarusteena saatavana myös lohko, johon mahtuu kahdeksan kiinteäfaasiuuttoon sopivaa 170 ml:n putkea. Monissa näistä sovelluksista näytteet eivät saa kuivua. Ainutlaatuinen Cool-Zone™-lohko- ja putkimuotoilu vähentää haihtumisnopeutta huomattavasti päätepisteen saavuttamisen jälkeen. Cool-Zone™ eristää näytteet ja antaa tutkijalle aikaa poistaa näytteet tai esimerkiksi vaihtaa liuottimen ennen kuin näytteet ovat täysin kuivuneet.
- PTFE-pinnoitettu alumiinikammio ja näytelohko 8  600 ml:n putkelle
- Muistiin voi tallentaa jopa 9 erilaista käyttäjän määrittämää ohjelmaa, joilla kullakin erilaiset parametrien asetuspisteet
- Parametrit asetettavissa ajalle, lämmölle, pyöritysnopeudelle, vakuumille ja aktiivisten typpipisteiden määrälle
- Helppolukuinen taustavalaistu LCD-näyttö
Tilaustiedot: Käyttö vaatii typpeä (maksimivirtausnopeus 0,6 CFM), kaasun paineensäätimen ja lasitarvikkeita.
RapidVap® N? -haihdutusjärjestelmä on saatavana myös RS232-liitännällä varustettuna. Pyydä Avantor:ltä lisätietoja myös näytelohkovalikoimasta.