Taitekerroinstandardit, kalibrointinesteet ja -öljyt refraktometriaan
Toimittaja: Bellingham + Stanley
635-0451EA 184 EUR
635-0451 BELL90-911 635-0459 635-0506 BELL90-913 635-0465 635-0462 635-0457 635-0463 BELL90-914 635-0453 635-0464 635-0467 635-0458 BELL90-903 635-0466 BELL90-912 BELL90-910 635-0456 BELL90-531 635-0460 635-0461 635-0455 635-0450 635-0454 635-0452 635-0468
Taitekerroinstandardit, kalibrointinesteet ja -öljyt refraktometriaan
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Taitekerroinstandardit
Liuokset laitteiden kalibrointiin ja tarkistukseen. Tuotteista on ilmoitettu arvo sekä taitekerroin- että Brix-asteikolla.
AG-nesteet
Matalat arvot Brix-asteikolla
Saatavana 5x5 ml tai 20x5 ml
Suurin mittausepätarkkuus ±0,000037 (taitekerroin, RI) tai ±0,019° (Brix)
Kalibrointiöljyt
Korkeat arvot Brix-asteikolla
Saatavana 5x5 ml pakkauksissa
Suurin mittausepätarkkuus ±0,000074 (taittokerroin, RI) tai ±0,030° (Brix)
Sertifikaatit: Valmistettu standardien mukaisesti (EN/ISO/IEC17025:2005), NIST-jäljitettävä.
Tilaustiedot: Lisätietoja muista sakkaroosistandardeista saat Avantor-jälleenmyyjältäsi.