Reagenssit Karl Fischer -titrauksiin, Aquastar™, Supelco®
Toimittaja: Merck
1.88005.1000EA 75 EUR
1.88005.1000 1.88008.1000 1.88002.1043 1.88016.1000 1.88015.2500 1.09255.0500 1.88010.1000 1.88010.1043 1.88079.0500 1.88063.0010 1.88002.1003 1.88010.1003 1.88005.1003 1.88002.1000 1.88010.2503 1.88010.0500 1.88021.1000 1.88001.1043 1.88001.1000 1.88009.2500 1.88001.1003 1.88036.0500 1.88008.2500 1.88020.1000 1.88005.2503 1.88005.2500 1.88010.2500 1.88007.1000 1.88010.2543 1.88015.1000 1.88005.0500 1.88011.1043 1.88011.1000 1.88011.1003 1.09257.2500 1.88035.0500 1.88009.1000 1.88007.1000_T 1.09257.0500 1.88006.1003 1.88006.1000 1.88062.0500
Reagenssit Karl Fischer -titrauksiin, Aquastar™, Supelco®
Karl Fischer-titrantit ja -reagenssit
Aquastar™-sarjassa on reagensseja useiden substraattien Karl Fisher -titrauksen mukaiseen veden määritykseen erilaisilla menetelmillä. Siinä on reagenssit 1- tai 2-komponenttisiin järjestelmiin, kulometriset yhdistelmäreagenssit, liuottimet öljyille ja rasvoille sekä reagenssit ja liuottimet ketonien ja aldehydien vesipitoisuuden määritykseen. Saatavana lisäksi kalibrointistandardeja.
  • CombiTitrants and CombiSolvents are non toxic
  • Very accurate and reproducible results
  • Rapid and reliable
Merck have introduced into the range of Aquastar® Titrants, some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. Mettler Toledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tags.