pH-puskuriliuokset, pusseissa, Certipur®, Supelco®
Toimittaja: Merck
Certipur®
1.99003.0001EA 66.4 EUR InStock
1.99003.0001 1.99012.0001 1.99006.0001 1.99001.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99021.0001 1.99019.0001 1.99016.0001 1.99022.0001 1.99064.0001 1.99002.0001
pH-puskuriliuokset, pusseissa, Certipur®, Supelco®
Biokemialliset puskuriliuokset pH-puskuriliuokset
pH-mittareiden kalibrointiin.
  • Käytännölliset 30 ml pussit, jotka ovat kertakäyttöisiä. Ei kontaminaatiovaaraa
  • Liuokset ovat aina tuoreita ja käyttövalmiita
  • NIST-jäljitettävä erä
  • Viitelämpötila: +25 °C
  • Tarkkuus: poikkeama enintään ±0,015 pH-yksikköä
pH value is measured with a combined glass electrode after 5-point calibration according to DIN 19268 with reference buffer solutions according to DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur. and USP.
Order Now
TILAUS
TEKNISET TIEDOT
DOKUMENTIT
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm