Elatusaineet, Biosart® 100
Toimittaja: Sartorius
BioSart 100
SART16400-02-TT-KEA 159 EUR
SART16400-02-TT-K SART16400-02-MF-K 516-7021 516-7020 SART16400-02-KF-K SART16400-02-MG-K SART16400-02-OS-K 710-0856 SART16400-02-CE-K SART16400-02-RA-K 710-0855 SART16400-02-GS-K 710-0854 516-7018 516-7019
Elatusaineet, Biosart® 100
Elatusaineet mikrobiologiaan Valmisteltu viljelyaine
Käyttövalmiit ampullit on steriloitu, ja ne sisältävät membraanisuodattimen ja tyynyn. Suunniteltu erityisesti mikrobiologisiin analyyseihin lääkkeille, kosmetiikalle, elintarvikkeille ja juomille, vedelle sekä muille nesteille. Käytetään yhdessä Biosart® 100 -Monitors:n kanssa. Oikein säilytettynä (4 °C) elatusaineen säilyvyysaika on 12 kuukautta (Endo-lientä lukuun ottamatta). Koostumus takaa optimaalisen pesäkkeiden kasvun membraaneilla ja vastaa kansainvälisten standardien vaatimuksia (kansainväliset farmakopeat, DIN- ja ISO-standardit, American Standards for Water and Foods, mineraalivesisäädökset ja suositukset elintarvike- ja juomateollisuudelle).
  • Steriloitu elatusaine, laatusertifikaatit kullekin erälle
  • Tasaisen korkea saanto
  • Käyttövalmis ja helppo käsitellä, ei lasiampullien käsittelyä
  • Pitkä säilytysaika
Toimitustiedot: Steriloitu Biosart® 100 -ravinneliuos 2,5 ml:n muoviampulleissa. Pakkaus sisältää 50 muoviampullia ja erän laatusertifikaatin.