Anaerobiastia, Whitley
Toimittaja: Don Whitley Scientific
Whitley
710-1213EA 1830 EUR
710-1213 710-0841
Anaerobiastia, Whitley
Anaerobiset järjestelmät
Nämä anaerobiastiat on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä, ja ne ovat helppokäyttöisiä.
  • Patentoitu venttiilijärjestelmä
  • Kiinnike katalysaattoripussille
Niitä voidaan käyttää joko kaasunkehittimien tai kaasupullojen kanssa.Ne tyhjentyvät automaattisesti, jos paine on liian korkea.
Tilaustiedot: Saatavana monipuolinen valikoima lisävarusteita.
Toimitustiedot: toimitetaan käyttövalmiina.