Lämmitettävät pinsetit, Speci®-Ceps
Toimittaja: VWR Collection
VWR® Speci®-Ceps
720-2752EA 365 EUR
720-2752 720-2750 720-2753 ITGEHF10
Lämmitettävät pinsetit, Speci®-Ceps
Pinsetit
Sähkölämmitteiset Speci®-Ceps-pinsetit on tarkoitettu histologisten tai histopatologisten näytteiden valmisteluun.
  • Jatkuva käyttö ilman säätöjä ja aineen tai kudoksen lämpötilaan vaikuttamatta
  • Koska käyttäjä ei joudu huolehtimaan pinsettien sopivan lämpötilan ylläpitämisestä, hän pystyy keskittymään pelkästään kudosnäytteen käsittelyyn
Tavallisten pinsettien kylmät kärjet voivat jähmettää käytettävän nestemäisen vahan. Niinpä niillä työskentely on katkonaista, koska pinsetit on välillä lämmitettävä ulkoisesti liekin tai valujärjestelmän avulla. Speci®-Ceps-pinseteissä on turvalliset, matalajännitteiset ja energiasäädellyt lämmityselementit, jotka pitävät kärkien lämpötilan juuri sopivana näytteiden käsittelyyn histologisessa vahassa.
Length: 160 mm