VWR®, Sulkijakalvo, optisesti kirkas, qPCR-käyttöön
Toimittaja: Avantor
VWR®
391-1295EA 226 EUR
391-1295 391-1258
VWR®, Sulkijakalvo, optisesti kirkas, qPCR-käyttöön
Sulkijakalvot ja -matot Mikrolevyn tiivisteet
Transparent polyester films with strong, non absorbing, non fluorescing, medical grade adhesive for superior performance in qPCR applications. Supplied non sterile.
  • Suosituslämpötila −40 °C...+120 °C
  • Erittäin hyvä optinen kirkkaus
  • Sertifioitu, ei sisällä DNaasia, RNaasia eikä nukleaaseja
Jokaisen kalvon P×S: 142,9×79,4 mm
Pituus ilman päätyliuskoja: 121,9 mm