VWR®, Sulkijakalvo, PP, tavanomaiseen PCR-käyttöön
Toimittaja: VWR
VWR®
391-1294EA 118 EUR
391-1294 731-0321 391-1255 391-1254
VWR®, Sulkijakalvo, PP, tavanomaiseen PCR-käyttöön
Sulkijakalvot ja -matot Mikrolevyn tiivisteet
These heat resistant 74,9 µm thick films are designed for thermal cycling applications. Polypropylene films are not pierceable. For PCR applications, where piercing with pipette tips or robotic probes is required for product recovery, use aluminium foil films. For real-time PCR applications, where maximum optical clarity is required, use optically-clear polyester films.
  • Käyttölämpötila-alue −40 to +120 °C
  • Ei sisällä DNaasia, RNaasia tai nukleaasia
Each film L×D: 135,1×79,4 mm with sufficient sealing area for all PCR plates.
Pituus käsittelyliuskat irroitettuna: 123,1 mm.
* vahvempi, paksumpi liima-aine ja korkeareunaisiin levyihin sopiva muotoilu.