VWR®, Sulkijakalvo, alumiinia, kylmäsäilytykseen
Toimittaja: VWR
VWR®
391-1275EA 155 EUR
391-1275 391-1296
VWR®, Sulkijakalvo, alumiinia, kylmäsäilytykseen
Sulkijakalvot ja -matot Mikrolevyn tiivisteet
Alumiinisulkijakalvo, jossa on käytetty biologisesti reagoimatonta liima-ainetta. Folio on helppo lävistää manuaalisen tai automaattisen pipetin kärjellä, ja näytteen talteenotto onnistuu aerosoleja tai ristikontaminaatioita muodostamatta.
  • Recommended for temperatures from −80 to +120 °C
  • Not recommended for PCR
Jokaisen folion P×S: 133×82 mm